Learn More
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for UN260
Temperature Output for external temperature monitoring.
Marca: Memmert™ UN260V6
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Temperature of a Pt100 sensor positioned flexibly in chamber for external temperature monitoring (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Specifica
UN260 Oven | |
Current Loop Interface | |
4 to 20 mA |
Titolo del prodotto
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for UN260 > For Use With: UN260