Learn More
4,7-Dichloroquinoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
18.89€ - 98.29€
Identificatori chimici
CAS | 86-98-6 |
---|---|
Formula molecolare | C9H5Cl2N |
Molecular Weight (g/mol) | 198.05 |
Numero MDL | MFCD00006774 |
InChI Key | HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6866 |
IUPAC Name | 4,7-dichloroquinoline |
SMILES | C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10106033
|
Thermo Scientific Acros
113750050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
18.89€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10305990
|
Thermo Scientific
113750250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
35.38€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15780789
|
Thermo Scientific Acros
113751000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
98.29€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
86-98-6 | |
198.05 | |
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-dichloroquinoline |
C9H5Cl2N | |
MFCD00006774 | |
6866 | |
C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl |
Specifica
4, 7-Dichloroquinoline | |
86-98-6 | |
100.0 | |
Brown to White | |
164°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00006774 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol | |
C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl | |
198.05 | |
198.05 | |
Powder |
99% | |
97.5 | |
84°C to 86°C | |
148°C | |
Authentic | |
C9H5Cl2N | |
quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1 | |
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-dichloroquinoline | |
6866 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 201-714-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VB4200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.