Learn More
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10193200
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10193200
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10193200
Marca: Thermo Scientific Acros 154550250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6068-72-0
Formula molecolare C8H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 165.58
Numero MDL MFCD00001822
InChI Key USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 80172
IUPAC Name 4-cyanobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanobenzoyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 66°C to 70°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCC6H4COCl
Quantità 25 g
Peso formulazione 165.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0395306 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number154550250,154550050
Numero di lottoA0414663 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number154550250,154550050
Numero di lottoA0407327 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number154550250,154550050
Numero di lottoA0418498 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number154550250,154550050
Numero di lottoA0430737 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/11/2022 Catalog Number154550250,154550050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyanobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >