Learn More
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11405767
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11405767
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11405767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24333.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is a reactant for organocatalytic tandem three component reactions of aldehyde, alkyl vinyl ketone, and amide. It is also employed as a reactant for synthesis of selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition, allosteric glucokinase activators, hydantoin derivatives with antiproliferative activity, thiohydantoins and P2X7 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a reactant for organocatalytic tandem three component reactions of aldehyde, alkyl vinyl ketone, and amide. It is also employed as a reactant for synthesis of selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition, allosteric glucokinase activators, hydantoin derivatives with antiproliferative activity, thiohydantoins and P2X7 receptor antagonists.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store under dry inert gas. Keep away from moisture, oxidizing agents, acids, bases, active metals, amines and alcohols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6068-72-0
Formula molecolare C8H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 165.58
Numero MDL MFCD00001822
InChI Key USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 80172
IUPAC Name 4-cyanobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cyanobenzoyl chloride
Punto di fusione 68°C to 70°C
Odore Irritating
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 386729
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 165.58
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10206941 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24333.14,B24333.06,B24333.22
Numero di lotto10210704 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24333.14,B24333.06,B24333.22
Numero di lotto10220213 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24333.14,B24333.06,B24333.22
Numero di lotto10173276 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24333.14,B24333.06,B24333.22
Numero di lottoI7878A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24333.14,B24333.06,B24333.22
Titolo del prodotto
4-Cyanobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >