Learn More
4-Methoxyphenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10785041
4-Methoxyphenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10785041
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Codice prodotto. 10785041
Marca: Thermo Scientific Acros 126021000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-01-8
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00004345
InChI Key NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84.0°C to 88.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 140.0°C (3.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3OC6H4CH2CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 10, 190
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6g/L (20 c)
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0430798 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2023 Catalog Number126020010,126021000,12602-1KG,126020050,126022500,12602-25KG
Numero di lottoA0424459 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number126020010,126021000,12602-1KG,126020050,126022500,12602-25KG
Numero di lottoA0449367 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2023 Catalog Number126020010,126021000,12602-1KG,126020050,126022500,12602-25KG
Numero di lottoA0399266 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number
Numero di lottoA0372090 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number126020010,126021000,12602-1KG,126020050,126022500,12602-25KG
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4-Methoxyphenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >