Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10745673
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10745673
250 mg, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10745673
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB03749CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 33763-20-1
Formula molecolare C11H8NO2S
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Numero MDL MFCD00141955
InChI Key CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 720957
IUPAC Name 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 219.26
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche
Titolo del prodotto
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™ >