Learn More
4-Nitrobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Nitrobenzoyl chloride |
Nota nome | 98% |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 70°C to 74°C |
Colore | Yellow |
Punti di ebollizione | 202°C to 205°C (105.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 102°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466852 | Certificato di analisi | 17/10/2024 | 150435000,150430050,150432500,150431000 |
A0444659 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 150435000,150430050,150432500,150431000 |
A0400437 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 150435000,150430050,150432500,150431000 |
A0394231 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 150435000,150430050,150432500,150431000 |
A0387601 | Certificato di analisi | 14/05/2022 | 150435000,150430050,150432500,150431000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Nitrobenzoyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Titolo del prodotto
4-Nitrobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >