Learn More
4-Nitrobenzylamine hydrochloride, 94%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11430367
4-Nitrobenzylamine hydrochloride, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11430367
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11430367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21748.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18600-42-5
Formula molecolare C7H9ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.611
Numero MDL MFCD00012863
InChI Key SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 11252467
IUPAC Name (4-nitrophenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Punto di fusione 255°C to 257°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 3629994
Peso formulazione 188.62
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10250871 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
Numero di lottoG7638A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
Numero di lotto10225569 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
Titolo del prodotto
4-Nitrobenzylamine hydrochloride, 94%, Thermo Scientific Chemicals >