Learn More
4-Vinyl-1-cyclohexene, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10397020
4-Vinyl-1-cyclohexene, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10397020
5 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10397020
Marca: Thermo Scientific Acros 140880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-40-3
Formula molecolare C8H12
Molecular Weight (g/mol) 108.18
Numero MDL MFCD00001576
InChI Key BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-vinylcyclohexene, 4-vinyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 4-ethenyl, butadiene dimer, 4-vinylcyclohex-1-ene, 4-vinylcyclohexene-1, cyclohexene, 4-vinyl, cyclohexenylethylene, 4-ethenyl-1-cyclohexene, 1-vinylcyclohexene-3Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7499
ChEBI CHEBI:82377
IUPAC Name 4-ethenylcyclohexene
SMILES C=CC1CCC=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinyl-1-cyclohexene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -101.0°C
Colore Beige-Brown to White
Densità 0.8320g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 127.0°C
Punto d'infiammabilità 16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H9CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4625 to 1.4645
Quantità 5 mL
Beilstein 05, I, 63
Gravità specifica 0.832
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and ether
Stabilizzatore 25 to 200ppm BHT
Viscosità 0.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 108.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0462617 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog Number140880050,140885000
Numero di lottoA0441976 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/11/2023 Catalog Number140880050,140885000
Numero di lottoA0452564 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/04/2023 Catalog Number140880050,140885000
Numero di lottoA0416804 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number140880050,140885000
Numero di lottoA0447164 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/11/2022 Catalog Number140880050,140885000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Vinyl-1-cyclohexene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P331-NON provocare il vomito.
Titolo del prodotto
4-Vinyl-1-cyclohexene, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >