Learn More
Fisherbrand™ Termometri Traceable™ Ultra™ per frigorifero/congelatore
Monitoraggio simultaneo di due aree diverse
Marca:  Fisherbrand™ 93678-15
59.68 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15540765
  • 63.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Supporto pieghevole, cavo micro da 10 piedi, montaggio a parete, Velcro™, bande magnetiche
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I termometri per frigorifero/congelatore Fisher Scientific™ Traceable™ Ultra™ sono stati ideati per soddisfare gli attuali requisiti CDC per conservazione e monitoraggio di vaccini. Monitoraggio simultaneo di due aree diverse.
  • Designed to meet current CDC requirements for vaccine storage and monitoring
  • Triple display simultaneously shows min., max. and current temperatures for a specified probe
  • Smart-Alarm™ with visual and audible indicators signal continuously when an out-of-range condition is sensed
  • Alarm continues even after unit returns to non-alarm conditions and is programmable in 0.1° increments
  • °C/°F switchable
  • Enclosed temperature-buffered sensor to accurately monitor temperatures in one or two different areas in refrigerators, freezers, water baths and incubators
  • Solid-state probe sealed in a miniature bottle (1 x 2.5 in.) eliminates mercury contamination and rapid temperature changes when refrigerator door is opened
  • Miniature bottle is filled with nontoxic glycol, generally recognized as safe (GRAS) by FDA thereby eliminating concerns about contact with food or drinking water
  • Features high-impact, chemical-resistant ABS plastic case (2.75 x 4.25 x 0.75 in.)
  • Ten-foot micro-cable permits refrigerator doors to close on it
  • Range: -50° to +70°C (-58° to +158°F)
  • Accuracy: ±0.5°C between -30° to +50°C, otherwise ±1°C
  • Resolution: 0.1°
  • Sampling Rate: 30 seconds
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO/IEC 17025:2005 accreditato da A2LA; indica la riconducibilità agli standard NIST.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Termometri Traceable™ Ultra™ per frigorifero/congelatore > Traceable™ Refrigerator/Freezer Ultra™ Thermometer; Probe Type: 1 Plastic Bottle Probe