Learn More
Fisherbrand™ Termometri Traceable™ Ultra™ per frigorifero/congelatore
Monitoraggio simultaneo di due aree diverse
58.40€ - 75.55€
Specifica
Dimensioni della bottiglia | 2.5 x 6.3 cm (1 x 2.5 in) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Monitoraggio della temperatura in congelatori, bagni, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori |
Risoluzione | 0.1° |
Peso (sistema imperiale) | 4 once |
Product Type | Termometro per frigorifero/congelatore Ultra |
Includes: Supporto pieghevole, cavo micro da 10 piedi, montaggio a parete, Velcro™, bande magnetiche
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sonda | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sonda | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15507593
|
Fisherbrand™
90009-36 |
Sonda per flaconi One |
62.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15517593
|
Fisherbrand™
93677-87 |
Two Bottle Probes |
73.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15527593
|
Fisherbrand™
93677-93 |
Sonda Obe Bullet |
58.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15537593
|
Fisherbrand™
93677-98 |
Two Bullet Probes |
59.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15547593
|
Fisherbrand™
93678-02 |
1 Bottle and 1 Bullet Probe |
68.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15557593
|
Fisherbrand™
93678-06 |
1 x 5 mL Vaccine Bottle Probe |
61.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15567593
|
Fisherbrand™
93678-11 |
2 x 5 mL Vaccine Bottle Probe |
72.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15550765
|
Fisherbrand™
93678-18 |
2 Plastic Bottle Probes |
75.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15540765
|
Fisherbrand™
93678-15 |
1 Plastic Bottle Probe |
63.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
I termometri per frigorifero/congelatore Fisher Scientific™ Traceable™ Ultra™ sono stati ideati per soddisfare gli attuali requisiti CDC per conservazione e monitoraggio di vaccini. Monitoraggio simultaneo di due aree diverse.
- Display gigante da 19 mm (0.75 in.) display per una maggiore leggibilità
- Tra le caratteristiche: conto alla rovescia, conteggio progressivo (cronometro), timeout e ora del giorno
- Una volta raggiunto lo zero, viene emesso un segnale di allarme e il timer avvia il conteggio progressivo
- Tutti e quattro i canali possono essere utilizzati contemporaneamente in una qualsiasi combinazione di conto alla rovescia e conteggio progressivo
- Batterie di ricambio equivalenti: RAYOVAC RW42, DURACELL D357 ed EVEREADY 357.
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO/IEC 17025:2005 accreditato da A2LA; indica la riconducibilità agli standard NIST.
Specifica
2.5 x 6.3 cm (1 x 2.5 in) | |
0.1° | |
Termometro per frigorifero/congelatore Ultra | |
70 °C | |
−50°C | |
Da -50 °C a +70 °C | |
Monitoring Temperature in Freezer, Water Bath, Heating Block, Incubator and Refrigerator | |
Digitale |
Monitoraggio della temperatura in congelatori, bagni, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori | |
4 once | |
° | |
° | |
Da −58°F a +158°F | |
Sì | |
±0.5°C tra -30°C e +50°C, altrimenti ±1°C | |
6.99 cm |