Learn More
5-(bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10376754
5-(bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10376754
1 g, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10376754
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC76308DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1000339-73-0
Formula molecolare C6H5BrF3NS
Molecular Weight (g/mol) 260.07
Numero MDL MFCD09264554
InChI Key OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazoleVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 26597955
IUPAC Name 5-(bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 260.08
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
5-(bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™ >