Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Centrifuge tubes are designed for everyday centrifugation and storage needs. Available with either a flat cap or a plug style cap.
Marca:  Labcon™ 3196-335-016-9
128.66 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16684062
  • 166.00€ / pezzi 300
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Tubes are autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labcon™ PerformR™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes > Centrifuge Tubes; Closure Type: Flat Caps; Graduations: 5 to 45 mL in 2.5 mL Increments; Sterility: Sterile; Type: Conical Tube; Quantity: 25 Tubes/Reusable Polypropylene Rack, 12 Racks/Cs.