Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
GREENER_CHOICE
Amber centrifuge tubes are certified to protect light-sensitive samples by blocking 100% of UVA, UVB, and UVC transmittance. UVSafe™ tubes are completely opaque, protecting even the most light-sensitive compounds, and preventing damage to nucleic acids and proteins.
21.15€ - 316.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Sterilità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
16654052
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Labcon™
3182-445-006-9
Sterile 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
316.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16664062
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Labcon™
3192-871-006-9
Non-sterile 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
253.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17527906
Vedere i documenti
Labcon™
3192-435-006-9
Sterile 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 20 Racks/Cs.
21.15€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
  • Conical centrifuge tube
  • With attached plug style caps
  • Block 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
  • White printed graduations
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable tubes
  • Capacity: 50 mL
  • Made in USA
Specifications
Specifications
Autoclavable
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes with Plug Style Caps