Learn More
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Open Bottom, Frontier™ Fixed Angle Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller than the original, provided carrier space for an array of Frontier™ fixed angle rotors.
Marca: Ohaus™ 30130884
46.29 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier
- Flat-, open-bottom carrier.
- Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
- R-A30x2/13MS
- R-A24x2/15MS
- R-A24x2/15M
- R-A12x2/18MI
- R-A24x2/16MI
- R-A30x2/14MIS
- R-A44x2/16MI
- R-A24x2/16MIS
Specifica
0.2/0.4 mL | |
Frontier Fixed-Angle Rotors | |
1 |
6 mm | |
Adapter, D6mm, 0.2/0.4ml Tubes x6 | |
6 |
Titolo del prodotto
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Open Bottom, Frontier™ Fixed Angle Rotors > 0.2/0.4 mL