Learn More
Ratiolab™ 60 mL Multipurpose Containers
The best round containers for sampling or storing of paste or powder medicine.
Marca:  Ratiolab™ 5926060
Codice prodotto. 15770847
  • 272.00€ / pezzi 350
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polypropylene
  • For easy identification and the option to mark them with a pen, the containers are white
  • Suitable for freezer storage
  • Autoclavable at 121°C
  • Food-safe
  • Separate non-sterile screw cap provided
  • Provided 350/pk
Specifica
Specifica
White
Polypropylene
350/pk
White
Polypropylene
Yes
Screw cap
60 mL
Multipurpose Container
Samping, Storing
Titolo del prodotto
Ratiolab™ 60 mL Multipurpose Containers > 60 mL