Learn More
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate |
Punto di fusione | ∽180°C (decomposition) |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 443.27 |
Percent Purity | ≥98% |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Titolo del prodotto
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™ >