Learn More
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
81.00€ - 264.32€
Identificatori chimici
CAS 156311-83-0
Formula molecolare C17H27F6N7OP2
Molecular Weight (g/mol) 521.39
Numero MDL MFCD03703417
InChI Key CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
PubChem CID 11038641
IUPAC Name tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11956701
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
440610010
1 g Bottiglia in vetro
81.00€
1g
11966701
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
440610050
5 g Bottiglia in vetro
264.32€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals