Learn More
3M™ Semimaschera riutilizzabile
Caratteristiche all'avanguardia per un comfort insuperabile. Il respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M utilizza un sistema di attacco a baionetta per due filtri leggeri come protezione da gas, vapori e particolati.
Marca:  3M™ 7000104176
33.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11793373
  • 66.75€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Requires : Compatible cartridges and/or filters. Accommodates 3M 7093 and Series 2000 filters and Series 6000 cartridges.
Descrizione
Descrizione
  • Durable, reusable and heat-resistant mask is made of advanced silicone material.
  • Unique adjustment design helps reduce tension and pressure points on the face.
  • Cool Flow™ exhalation valve opens easier, lowering exhalation breathing resistance, reducing heat and moisture buildup.
  • Easily adjusted, dual-mode head harness gives option of wearing in traditional or drop-down mode.
  • Ideal choice for welding applications.
  • Color-coded sizes for easy identification.
  • 3M Catalog# 7501, 3M Catalog# 7502, 3M Catalog# 7503
Certifications
Approvato da NIOSH ai sensi della 42CFR84 per contrastare una serie di rischi respiratori, se utilizzato come progettato con opportune cartucce e filtri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
NIOSH 42 CFR Part 84
Blue
Respiratore con semimaschera facciale
Silicone
Cartuccia serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000 o sistema Dual Airline
4-point
A baionetta
Silicone
Small
Assemblaggio, pulizia, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, bonifica, saldatura
7501
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
3M™ Semimaschera riutilizzabile > Reusable Respirators; Model: 7501; Size: Small