Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Disponibili in numerosi modelli per soddisfare diverse applicazioni. I tappi e i setti preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione.
6.23€ - 193.44€
Specifica
Dimensione chiusura 8-425
Visualizza altre specifiche
Prodotti 31
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Descrizione Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Descrizione Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10732114
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-514
Black Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5.5mm hole N/A N/A N/A
13111753
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-660
Pink Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap, flanged, 8-425 thread, 5.5mm hole N/A N/A N/A
13121753
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-661
Pink Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap with flange, 8-425 thread, 5.5mm hole 1.3 mm N/A N/A N/A
13131753
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-662
Pink, White Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap with flange, 8-425 thread, 5.5mm hole 0.9 mm N/A N/A N/A
12676395
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-663
Pink Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap with flange, 8-425 thread, 5.5mm hole 1.0 mm N/A N/A N/A
13151753
View Documents
Thermo Scientific™
60180-665
Pink Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5.5mm hole 1.0 mm N/A N/A N/A
13161753
View Documents
Thermo Scientific™
60180-666
Pink Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5.5mm hole 1.0 mm N/A N/A N/A
13171753
View Documents
Thermo Scientific™
60180-667
Pink Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5.5mm hole 1.3 mm N/A N/A N/A
12400118
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-1A
Nero Polipropilene Polipropilene, nero
6.23€
pezzi 100
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
13170983
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-3A
Nero Polypropylene PP; Black; Flanged for Shimadzu
9.52€
pezzi 100
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12460118
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-30A
Nero Polypropylene PP, Black; Ivory PTFE/Red Rubber septum 1.0 mm N/A N/A N/A
12430158
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-98W
Bianco Polypropylene PP; White; Flanged for Shimadzu N/A N/A N/A
12410128
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
C4013-40A
Nero Polypropylene PP, Black; Red PTFE/White Silicone/Red PTFE septum 1.0 mm
42.82€
pezzi 100
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11935713
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
C4013-60A
Nero Polypropylene PP, Black; Red PTFE/White Silicone septum 1.3 mm
38.06€
pezzi 100
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12490138
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-63A
Nero Polypropylene PP, Black; Red PTFE/White Silicone septum 1.30 mm
40.24€
pezzi 100
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11909207
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-63W
Bianco Polypropylene PP, White; Red PTFE/White Silicone septum 1.30 mm N/A N/A N/A
11945713
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-64A
Black Polypropylene PP, Black; Blue PTFE/White Silicone Preslit septum 0.90 mm N/A N/A N/A
10459434
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-64W
Bianco Polypropylene PP, White; Blue PTFE/White Silicone Preslit septum 0.90 mm N/A N/A N/A
12460148
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-74A
Nero Phenolic Phenolic, Black; Red PTFE/White Silicone septum 1.30 mm N/A N/A N/A
10584855
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
C4013-77A
Nero Polypropylene PP, Black; Red PTFE/White Silicone septum 1.00 mm
44.01€
pezzi 100
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12458636
View Documents
Thermo Scientific™
B7815-8
Bianco Urethane GPI thread 8-425 N/A N/A N/A
12440148
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-69A
Nero Polypropylene Black; Bonded Preslit Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 8-425 1.30 mm N/A N/A N/A
11583690
View accessory products View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
8-SC
Nero Polipropilene Tappo a vite da 8 mm; nero
34.56€
pezzi 500
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11503720
View Documents
Thermo Scientific™
8-SCJ
Nero Polypropylene 8mm Screw Cap; Black; For Japanese Instruments Only
34.50€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11971503
View Documents
Thermo Scientific™
8-SCJ(W)
Bianco Polypropylene 8mm Screw Cap; White N/A N/A N/A
11583710
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
8-SC-ST15
Nero Polipropilene Tappo a vite da 8 mm; nero; liner premontato in silicone/PTFE 1.3 mm
193.44€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
15297298
View Documents
Thermo Scientific™
C4013-60P
Pink Polypropylene 8mm Open Top Cap, 5.5mm hole 1.30 mm N/A N/A N/A
11573700
View Documents
Thermo Scientific™
8-SC(R)
Rosso Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5mm hole N/A N/A N/A
11513710
View Documents
Thermo Scientific™
8-SC(W)
White Polypropylene 8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5mm hole N/A N/A N/A
11533720
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
8-SC-8RT1
Nero Polipropilene Tappo a vite aperto da 8 mm, filettatura 8-425,foro da 5 mm, interno in gomma/PTFE di tipo 8 1.3 mm
124.90€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
16595114
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B7815-9
Black Polyethylene Closed Top Screw. Not Magnetic
42.82€
pezzi 100
Spedizione stimata: 29-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Screw Thread Caps feature an 8-425 thread finish and are available in an assortment of styles to match your HPLC, GC or IC application needs. Convenient pre-assembled caps and septa minimize contamination from handling. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Open top caps can be used with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
  • PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
Specifications
Specifications
8-425
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Screw Thread Caps