Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 8 mm, nero, foro centrale, filettatura 8-425, setto assemblato
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™ 08 15 0293
274.61 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 8mm
- PP
- Screw Cap
- Black
- Center hole
- 8-425 thread
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Silicone/PTFE | |
Rosso, Bianco, Nero | |
Polipropilene | |
100 | |
A vite | |
8-425 Screw Thread Vials |
5.3 mm | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1.3 mm | |
8 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
50Hours
13Minutes
46Seconds
34nuova offerta Save Up to 70%