Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Microliter Vial
Universally compatible on almost all autosamplers.
99.94€ - 193.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Vetro |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Stile collo | Filettatura corta |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11535914
|
Fisherbrand™
11 09 2275 |
1.4 ml |
193.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11515894
|
Fisherbrand™
11 09 0620 |
1.6 mL |
99.94€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- 9 mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Clear
Specifica
Clear | |
Vetro | |
Filettatura corta | |
cono interno | |
32 mm | |
9 |
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Microliter Vial