Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Microliter Vial
79.71 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 9 mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Clear
Specifica
Microliter | |
11.6 mm | |
1.6 mL | |
Short Thread | |
Inner Cone | |
1.5 mL | |
32 mm | |
ND9 |
Clear | |
Glass | |
GC, HPLC | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
<3 μL | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Videos
-
Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (EN)
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
52Hours
6Minutes
24Seconds
49nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Microliter Vial > Microliter, flat bottom,inner cone,1.1ml