Learn More
Thermo Scientific™ 9000 Series Glass Particle Standards
Le sfere di polistirene possono essere sostituite in molte applicazioni con elementi di vetro asciutto con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™.
312.00€ - 605.00€
Specifica
Additivo | None |
---|---|
Content And Storage | Store at room temperature. Keep bottle tightly sealed to avoid contamination. |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Narrow Size Standard Deviation Applications |
Product Type | Size Standard Particles |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11824173
|
Thermo Scientific™
9002 |
2 μm |
341.12€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11543153
|
Thermo Scientific™
9008 |
8 μm |
600.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11854173
|
Thermo Scientific™
9010 |
10.0 μm ± 1.0 μm |
600.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11864173
|
Thermo Scientific™
9015 |
15 μm |
330.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11874173
|
Thermo Scientific™
9020 |
19.3 mu;m ± 1.0 μm |
600.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11884173
|
Thermo Scientific™
9030 |
30.1 µm ± 1.1 µm |
559.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11894173
|
Thermo Scientific™
9040 |
40 μm |
605.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11804183
|
Thermo Scientific™
9050 |
49.0 µm ± 1.4 µm |
605.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11814183
|
Thermo Scientific™
9060 |
60 μm |
605.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11824183
|
Thermo Scientific™
9070 |
70 μm |
330.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11834183
|
Thermo Scientific™
9080 |
80 μm |
312.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11844183
|
Thermo Scientific™
9090 |
90 μm |
312.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10224924
|
Thermo Scientific™
9100 |
100 μm |
559.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10223274
|
Thermo Scientific™
91000 |
1000 μm |
530.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11824193
|
Thermo Scientific™
9110 |
110 μm |
312.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11834193
|
Thermo Scientific™
9120 |
120 μm |
530.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11844193
|
Thermo Scientific™
9140 |
140 μm |
595.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11854193
|
Thermo Scientific™
9170 |
170 μm |
605.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10035353
|
Thermo Scientific™
9200 |
200 μm |
605.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11874193
|
Thermo Scientific™
92000 |
2000 μm |
600.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11884193
|
Thermo Scientific™
9230 |
230 μm |
600.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10764195
|
Thermo Scientific™
9280 |
280 μm |
312.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11894203
|
Thermo Scientific™
9330 |
330 μm |
600.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10745235
|
Thermo Scientific™
9400 |
400 μm |
525.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11804223
|
Thermo Scientific™
9480 |
480 μm |
530.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11814223
|
Thermo Scientific™
9550 |
550 μm |
530.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10163394
|
Thermo Scientific™
9650 |
650 μm |
530.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11834223
|
Thermo Scientific™
9750 |
750 μm | N/A | ||||||
11844223
|
Thermo Scientific™
9950 |
950 μm |
312.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10187163
|
Thermo Scientific™
9005 |
5 μm |
600.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Le sfere di polistirene possono essere sostituite in molte applicazioni con gli standard di particelle in vetro Thermo Scientific™ serie 9000, elementi di vetro asciutto con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™. Le microsfere in vetro possono essere utilizzate in tutte le applicazioni che richiedano elementi con dimensioni standard riconducibili alle specifiche NIST™, con una distribuzione densa e in cui le condizioni del campione possano non essere adatte per le sfere in polistirene. Le microsfere in vetro offrono una migliore tolleranza alle sostanze chimiche e ai solventi, oltre ad avere una stabilità meccanica e termica superiore.
Con standard di formato in vetro si intendono sfere in vetro borosilicato o a calce sodata di elevata uniformità, calibrate con metodologia riconducibile alle specifiche NIST. Gli standard sono ideali per la calibrazione di microscopi, strumenti a diffusione di luce e altre apparecchiature per la misurazione delle particelle. Vengono inoltre impiegati negli studi sulla diffusione della luce laser e nella ricerca sui sistemi colloidali.- I diametri medi sono stati calibrati con i metodi per microscopia Thermo Fisher Scientific™, riconducibili alle specifiche NIST™
- La distribuzione e l'uniformità del formato vengono misurate mediante microscopia ottica
- Per ridurre al minimo la risposta dei sistemi analitici agli effetti della forma, vengono impiegate sfere anziché particelle di forma irregolare
- Prodotti confezionati come sfere a secco
- Le confezioni sono dotate di numero di lotto per agevolare l'assistenza e il supporto tecnico dopo la vendita
- I prodotti della serie 9000 di misura compresa tra 2 μm e 20 μm sono in vetro borosilicato, con densità delle particelle compresa tra 2.5 e 2.55 g/cm3 e indice di rifrazione di 1.56 a 589 nm (25 °C)
- I prodotti di misura compresa tra 30 μm e 2000 μm sono in vetro a calce sodata, con densità delle particelle compresa tra 2.4 e 2.5 g/cm3 e indice di rifrazione di 1.51 a 589 nm (25 °C)
Include:
certificato di calibrazione e di riconducibilità agli standard NIST™ con descrizione del metodo di calibrazione e della relativa indeterminazione, tabella delle proprietà chimiche e fisiche e scheda di sicurezza dei materiali con istruzioni per la manipolazione e lo smaltimento.
Consigliato per:
applicazioni con distanziatori per le quali sia necessario uno spessore di legame uniforme.
Nota:
al fine di garantire un miglior controllo della qualità e di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, Thermo Fisher Scientific™ dispone di propri impianti per la progettazione, la produzione e la metrologia. Oltre a questa linea di polimeri di standard di dimensione, Thermo Fisher offre anche standard di calibrazione in silicio e vetro. Per ulteriori informazioni su applicazioni specifiche o altri prodotti non riportati in queste pagine, rivolgersi al nostro reparto di assistenza tecnica.
Specifica
None | |
White | |
Size Standard Particles | |
Product stable for a minimum of 24 months |
Store at room temperature. Keep bottle tightly sealed to avoid contamination. | |
Narrow Size Standard Deviation Applications | |
1 g |