Learn More
uvex 9307 Carbonvision Safety Goggles
Codice prodotto. 15316152 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Gray
Materiale del telaio:
Neoprene
Textile
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15316152
Marca: uvex 9307276
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Carbonvision goggles feature a frame that is constructed using the latest materials and manufacturing technologies, for maximum mechanical rigidity (B = 120 m/s) despite minimal volume and weight.
  • Frame is constructed with the latest materials and technologies for maximum mechanical stability, while still remaining lightweight
  • A TPU layer is firmly welded onto the frame to ensure the perfect fit and allow for easy cleaning
  • Certified to EN 166 (personal eye protection) and EN 172 (sunglare filters for industrial use)
  • Supravision extreme coating is scratch-proof on the outside, and permanently anti-fog on the inside
  • Offers a panoramic view without a tunnel effect due to the close-fitting lens
  • Ideal for long periods of wear without pain or pressure points
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di lente Supravision Extreme
Lens Coating Anti-fog
Certifications/Compliance (Europe) EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Lens Tint Gray
Product Type Anti-fog Goggles
Colore telaio Black, Gray
Modello 9307 Carbonvision
Materiale Polycarbonate
Monouso Reusable
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Textile
UV Protection UV400
Frame Type Standard
Labeling W 166 34 B CE - 5-2,5 W 1 B KN CE