Learn More
Fisherbrand™ Micropiastre in polipropilene a 96 pozzetti DeepWell™
Ideali per la conservazione grazie alle caratteristiche di basso assorbimento del polipropilene
Marca: Fisherbrand™ 236600
367.95 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ideali per la conservazione grazie alle caratteristiche di basso assorbimento del polipropilene
- Sono adatte anche per volumi di lavoro superiori; volume di conservazione fino a 1,0 ml o 2,0 ml per pozzetto
- Le proteine e il DNA non aderiscono al polipropilene, consentendo il recupero completo dei campioni.
- Colore naturale
- Disponibili sterili e non sterili
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Naturale | |
Polipropilene | |
96 | |
Non sterile | |
Ideale per lo stoccaggio grazie alla bassa capacità di legame del polipropilene |
Senza coperchio | |
50 Cases | |
Microplate | |
1300 μL | |
1000 μL | |
circolare | |
50/conf. |
Videos
-
Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
-
Fisherbrand Advantage aspiration system