Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell da 96 pozzetti DNA LoBind
Accelerate your manual and automated work processes with these 96-well polypropylene plates. Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deep Well Plates allow high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation.
Marca: Eppendorf™ 0030503104
426.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- These polypropylene plates combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation
- Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labeling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Specifica
Yes | |
Quantitative Protein Analysis | |
White | |
Polycarbonate | |
DNA LoBind | |
Yes | |
121°C |
Standard | |
8 x 12 | |
Deepwell Plate | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) | |
For PCR techniques | |
40 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
L207548P | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030503104 |
L207317P | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030503104 |
L207126P | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030503104 |
L206353N | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030503104 |
L206037N | Certificato di analisi | 26/06/2023 | 0030503104 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
nuova offerta Save Up to 92%