Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell da 96 pozzetti DNA LoBind
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Accelerate your manual and automated work processes with these 96-well polypropylene plates. Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deep Well Plates allow high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation.
Marca:  Eppendorf™ 0030503201
194.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10664093
  • 197.00€ / pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • These polypropylene plates combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation
  • Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
  • Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
  • Optitrack - color framed plates with alphanumeric labeling
  • High chemical resistance
  • G-safe - highest centrifugation stability
  • LoBind - free of surface coating e.g., silicone
  • Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
  • LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
  • LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
  • Autoclavable
  • Optionally available with barcode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yes
Quantitative Protein Analysis
White
96
1.0 mL
Yes
121°C
Standard
8 x 12
Polycarbonate
DNA LoBind
Conical Bottom (V-well)
For PCR techniques
20
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoL208378Q Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2024 Catalog Number0030503201
Numero di lottoL207610Q Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2024 Catalog Number0030503201
Numero di lottoL207609Q Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2024 Catalog Number0030503201
Numero di lottoL207081P Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2024 Catalog Number0030503201
Numero di lottoL206245O Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/11/2023 Catalog Number0030503201
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Piastre DeepWell da 96 pozzetti DNA LoBind > Skirt Color: White, Well Color: Clear, 20Pack