Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter™ Microplates
GREENER_CHOICE
Use these 96-well microplates for micro-volume applications such as storage, sample or reagent transfer, serial dilution, hemagglutination, blood typing and compliment fixation.
101.00€ - 261.77€
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Product Type Microplate
No. of Wells 96
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Materiale Forma pozzetto Volume (sistema metrico) pozzetto Coperchio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Forma pozzetto Volume (sistema metrico) pozzetto Coperchio Prezzo Quantità e disponibilità  
10222275
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2101
Vinile Round Bottom (U-well) 400 μL Without Lid N/A N/A N/A
10558295
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2205
Polistirene Round Bottom (U-well) 400 μL Without Lid
101.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10324165
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2401
Vinyl Round Bottom (U-well) 400 μL With Lid N/A N/A N/A
10437305
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2605
Polystyrene Conical Bottom (V-well) 280 μL Without Lid
122.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10567145
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2801
Vinyl Flat Bottom (F-well) 330 μL Without Lid N/A N/A N/A
10519465
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
9205
Polystyrene Curved Edges, Flat Bottom (C-well) 330 μL Without Lid
143.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter Microplates are ideal for micro-volume applications such as storage, sample or reagent transfer, serial dilution, hemagglutination, blood typing and compliment fixation.
  • For high-throughput screening and research
  • Clear plates for colorimetric applications
  • Standard footprint, 128 × 86mm
  • Available as both polystyrene square wells and vinyl square wells
  • Vinyl Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, and blood typing
  • Styrene Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, microbiology testing, and blood typing
Ordering Information:
Polystyrene microplates are available as 50 units/package. Vinyl microplates are available as 25 or 100 units/package, depending on product.
Specifica
Specifica
Standard
Trasparente
96
8 x 12
Microplate
Non trattata
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter™ Microplates