Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Vial Kit, Wide Opening
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
64.80€ - 79.30€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Pre-intagliato | Yes |
Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11595924
|
Fisherbrand™
11 14 1867 |
Blue | Beige Silicone/White PTFE |
79.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11585924
|
Fisherbrand™
11 14 1841 |
Blue | White Silicone/Blue PTFE |
64.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368367
|
Fisherbrand™
11 14 2551 |
Transparent | White Silicone/Red PTFE |
65.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- ND9
- 9mm
- Glass
- Amber
- Patched
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6mm)
- Polypropylene
- PTFE/Silicone
- 1.0mm thickness
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Amber | |
Glass | |
1.85 mL | |
Polypropylene | |
32 mm | |
Sì |
11.6 mm | |
Yes | |
100 | |
Tappo a vite | |
9-425 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Vial Kit, Wide Opening