Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Vial Kit, Wide Opening
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™ 11 14 1841
57.16 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11585924
  • 64.80€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Amber
  • Patched
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6mm)
  • Polypropylene
  • PTFE/Silicone
  • 1.0mm thickness
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
Amber
Glass
1.85 mL
Polypropylene
32 mm
9-425
White Silicone/Blue PTFE
11.6 mm
Yes
100
Tappo a vite
1st Hydrolytic Class
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Vial Kit, Wide Opening > Slit, 55° shore A