Learn More
Testo™ ABS Sound Level Measuring Instrument
Marca:  Testo™ 0563 8155
Codice prodotto. 10358303
  • 432.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
9 V Block Battery, 6F22
Determine the noise level quickly, easily, and reliably in day-to-day work
43 mm
10 in.
32 to 130 dB
0.1 dB
7 oz.
2 in.
255 x 55 x 43 mm
2 in.
Adjustment screwdriver, Integrated tripod knuckle screw (0.25 in.)
255 mm
Min./max. memory
5 sec.
195 g
55 mm
Titolo del prodotto
Testo™ ABS Sound Level Measuring Instrument > Length: 255mm