missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600.
Marca: BINDER™ 8012-2492
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, and KBF PRO 1600
Specifica
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 | |
Access Port | |
30 mm |
Silicone | |
1 on Right Side |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BINDER™ Access Port > Access Port, 30 mm, Right
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto