Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.
Marca:  BINDER™ 8012-2471
Codice prodotto. 30238284
  • 589.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Specifica
Specifica
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Access Port
50 mm
Silicone
1 on Top
Titolo del prodotto
BINDER™ Access Port > Access Port, 50 mm, Top