Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.
505.00€ - 943.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 |
---|---|
Materiale | Silicone |
Tipo | Access Port |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Porte | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Porte | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30238217
|
BINDER™
8012-2465 |
30 mm | 1 on Left Side |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30238325
|
BINDER™
8012-2466 |
50 mm | 1 on Left Side |
589.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30238359
|
BINDER™
8012-2467 |
100 mm | 1 on Left Side |
943.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30238377
|
BINDER™
8012-2468 |
30 mm | 1 on Right Side |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30238245
|
BINDER™
8012-2469 |
50 mm | 1 on Right Side |
589.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30238224
|
BINDER™
8012-2470 |
100 mm | 1 on Right Side |
943.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30238284
|
BINDER™
8012-2471 |
50 mm | 1 on Top |
589.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30238203
|
BINDER™
8012-2472 |
100 mm | 1 on Top |
943.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30238260
|
BINDER™
8012-2497 |
30 mm | 1 on Top |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Specifica
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 | |
Silicone | |
Access Port |
Titolo del prodotto
BINDER™ Access Port