Learn More
Fisherbrand™ Accessories for Fisherbrand™ Mini Tube Rotator
Optimize your Fisher Scientific™ Mini Tube Rotator with these optional accessories
Marca: Fisherbrand™ 88861203
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Optimize your Mini Tube Rotator with these optional accessories
- Increase performance and flexibility
Specifica
2 Paddles for 1.5 mL/2 mL tubes | |
Two Paddles for 1.5 mL/2mL tubes |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Accessories for Fisherbrand™ Mini Tube Rotator > Two Paddles for 1.5mL/2mL tubes