Learn More
Fisherbrand™ Accessories for Fisherbrand™ Mini Tube Rotator
Optimize your Fisher Scientific™ Mini Tube Rotator with these optional accessories
12.20€ - 12.69€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15524140
|
Fisherbrand™
88861201 |
Two Paddles for 10mL/15 mL tubes |
12.20€
2 unità |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15534140
|
Fisherbrand™
88861202 |
Two Paddles for 5 mL/7mL tubes |
12.20€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15544140
|
Fisherbrand™
88861203 |
Two Paddles for 1.5 mL/2mL tubes |
12.69€
2 unità |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15554140
|
Fisherbrand™
88861204 |
Two Paddles for 0.5 mL/0.8mL tubes |
12.20€
2 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15564140
|
Fisherbrand™
88861205 |
Paddle for 50mL tubes |
12.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Optimize your Mini Tube Rotator with these optional accessories
- Increase performance and flexibility
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Accessories for Fisherbrand™ Mini Tube Rotator