Learn More
IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and Overhead Stirrers
Generate axial flow in the vessel with these stirring shafts. IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and IKA™ Overhead Stirrers are designed for medium to high speeds.
Marca:  IKA™ 0002332900
Codice prodotto. 10160161
  • 246.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For drawing material to be mixed from above
  • Generates axial flow in the vessel
  • Minimum danger of injury when contact is made with vessel
  • Minimum shearing forces
  • Use at medium to high speeds
† PTFE-coated
Specifica
Specifica
R 1311
Turbine Stirrer