Learn More
BRAND™ accu-jet™ S, with Universal Power Supply
GREENER_CHOICE
The accu-jet™ S with universal AC adapter brings versatility and endurance to your team.
Marca:  BRAND™ 26351
434.53 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17344560
  • 487.00€ / 1 set
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2 NiMH/AAA
Berry
Soft Push Button
1
Pipette Controller
0.2 μm PTFE
10°C to 40°C
23.9 cm
6.2 cm
Autoclavable
Reusable
Polycarbonate, PBT
Non-sterile
3214.80 mL
Pipette controller, nickel-metal hydride battery, power adapter, 2 x membrane filters, wall mount, operating manual
12 Months
23 cm
639 g
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BRAND™ accu-jet™ S, with Universal Power Supply > Berry