Learn More
BRAND™ accu-jet™ S, with Universal Power Supply
GREENER_CHOICE
The accu-jet™ S with universal AC adapter brings versatility and endurance to your team.
487.00€ - 605.00€
Specifica
Tipo di batteria 2 NiMH/AAA
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Grip Type Soft Push Button
Materiale Polycarbonate, PBT
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17364560
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26353
Amethyst
605.00€
1 set
17334560
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26350
Anthracite
487.00€
1 set
17344560
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26351
Berry
487.00€
1 set
17354560
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
26352
Petrol
487.00€
1 set
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2 NiMH/AAA
Reusable
Polycarbonate, PBT
Non-sterile
3214.80 mL
Pipette controller, nickel-metal hydride battery, power adapter, 2 x membrane filters, wall mount, operating manual
12 Months
23 cm
639 g
Autoclavable
Soft Push Button
1
Pipette Controller
0.2 μm PTFE
10°C to 40°C
23.9 cm
6.2 cm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BRAND™ accu-jet™ S, with Universal Power Supply