Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB330 Benchtop Laboratory Conductivity Meter
Ideal for daily conductivity, TDS and salinity testing of your routine laboratory samples, the accumet™ Basic AB330 Benchtop Meter provides essential functions needed without complicated functions at a budget-friendly price.
665.00€ - 965.00€
Specifica
Precisione (conduttività) ±1% Full Scale
Uscite Port for Computer or Printer
Measurement Modes Conductivity with Temperature, TDS with Temperature, Salinity with Temperature
Costante di cella 0.1 to 10
Calibrazione Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
17318959
Vedere i documenti
Fisherbrand™
13636AB330
Conductivity Meter with Electrode Stand Electrode Stand, Power Adapter CE, TUV 3-1, FCC Class A, Without NIST-traceable Calibration Certificate Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17328959
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13636AB330A
Conductivity Meter with Epoxy-body 2-cell Electrode Conductivity/ATC Probe, Electrode Stand, Power Adapter CE, TUV 3-1, FCC Class A, Without NIST-traceable Calibration Certificate
965.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Large, backlit display simultaneous shows conductivity and temperature readings
  • One to five point conductivity calibration with automatic standard recognition of four conductivity standards
  • One to five point TDS calibration and one point salinity calibration
  • Linear temperature compensation from 0 to 10 %/°C with reference temperatures of 15, 20, 25 or 30°C
  • One point ATC temperature probe calibration
  • Calibration due alarm, selectable 1 to 60 hr., or off
  • Automatic or manual temperature compensation
  • Ready icon indicates measurement stability
  • 500 data set storage with time/date stamp
  • Non-volatile meter memory preserves settings and data in event of power loss
  • Meter-attached stand facilitates easy electrode movement into and out of samples
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB330 Benchtop Laboratory Conductivity Meter