Learn More
Fisherbrand™ pHmetri da banco accumet™ XL150
Misurazioni del pH avanzate con la massima semplicità di funzionamento e ampio display touchscreen a colori vividi. I misuratori da banco accumet XL di Fisher Scientific offrono funzioni avanzate e sono semplici da usare per garantire misurazioni affidabili e processi di laboratorio efficienti.
Marca:  Fisherbrand™ 01X609901
995.39 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12820643
  • 1285.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: accumet XL150 pH benchtop meter, TRIS-compatible double junction refillable glass-body pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V universal power supply
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
  • Fisherbrand - Focus on pH and electrochemistry
    Fisher Scientific provide a comprehensive range of accumet™ pH meters, electrodes and pH accessories.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
    Certificati
    Vedi i prodotti accessori
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ pHmetri da banco accumet™ XL150 >