Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro da banco Orion Star™ A211
Misurazione affidabile di pH, mV, ORP e temperatura con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 per analisi di laboratorio avanzate e interfaccia stampante o computer
Marca: Thermo Scientific™ STARA2115
954.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Registrazione delle misurazioni di pH, mV, ORP e temperatura precisa e affidabile con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211, uno strumento ideale per un'ampia gamma di applicazioni e l'analisi avanzata del pH in laboratorio. Il software gratuito Orion™ Star Com, che è possibile scaricare gratuitamente, consente di eseguire la calibrazione del pH utilizzando fino a 5 punti, di registrare fino a 2000 punti di impostazione dati con ora/data e di trasferire i registri delle calibrazioni e dei dati a una stampante o a un computer tramite USB o RS232. Grazie al supporto per elettrodi è possibile posizionare facilmente i sensori nei campioni e semplificare la conservazione al fine di ridurre al minimo eventuali rotture.
I misuratori da banco per pH Thermo Scientific Orion Star A211 sono strumenti di misurazione da laboratorio facili da usare e affidabili con caratteristiche e funzioni avanzate. Le modalità di lettura selezionabili e l'indicatore di stabilità offrono flessibilità e controllo dei test. Insieme alle misurazioni vengono mostrati tutti i dati critici, compresa la temperatura, la data e l'ora, il tipo di lettura, la stabilità di misurazione, le informazioni attive sulla calibrazione e l'icona relativa alla condizione dell'elettrodo. Le istruzioni di calibrazione e configurazione su schermo possono essere visualizzate in diverse lingue locali con nuove lingue che vengono aggiunte attraverso gli aggiornamenti del software.La navigazione è semplice e veloce grazie alla tastiera completa con tasti funzione specifici del menu, tasti a doppia funzione scorrimento/scelta rapida, tasti di aumento di potenza, misurazione, visualizzazione registro e tasto agitatore che garantiscono un funzionamento semplice. Tutti i menu si trovano in un'unica posizione con accesso diretto tramite un unico tasto di scelta rapida, per accedere rapidamente, valutare e modificare le impostazioni di misurazione e dello strumento.
- Misurazione di pH, mV, mV relativi oppure ORP con temperatura
- Possibilità di eseguire la calibrazione fino a 5 punti con riconoscimento automatico del tampone del gruppo dei tamponi NIST o DIN e possibilità di inserire manualmente i valori tampone personalizzati
- L'opzione di modifica calibrazione consente di fissare i singoli punti senza la ricalibrazione completa
- Il display grafico informativo retroilluminato di facile lettura, con chiare istruzioni su schermo semplifica il funzionamento
- Possibilità di acquisire letture fondamentali con indicatore di stabilità della misurazione e modalità di lettura selezionabili – La funzione Auto-Read mantiene una lettura stabile, la funzione Continuous mostra le modifiche delle letture con opzione di tenuta e la funzione Timed registra i dati a intervalli specifici
- Grazie alla sonda controllata dell'agitatore (numero di catalogo 096019) non è necessario utilizzare le ancorette di agitazione magnetiche per miscelare le soluzioni in modo uniforme
- Il registro dati raccoglie e inserisce data/ora per un massimo di 2000 set di misurazioni con ID campione e ID utente facoltativi
- Il registro di calibrazione memorizza le dieci calibrazioni più recenti
- La memoria non volatile del misuratore garantisce che i dati e le impostazioni siano protetti, anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Il software Orion Star Com semplifica il trasferimento dei dati a un computer tramite connessioni USB o RS232
- Opzioni di alimentazione flessibili con adattatore universale oppure batterie AA opzionali
- La custodia con grado di protezione IP54 è resistente agli spruzzi e può essere montata a parete nel caso in cui lo spazio sul banco sia limitato.
- I misuratori includono le certificazioni CE, TUV 3-in-1 e FCC Classe A e la garanzia di sostituzione di 3 anni
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Kit per pHmetro da banco Orion Star A211 con elettrodo ROSS Ultra Triode pH/ATC in vetro, soluzioni e sostegno | |
±0.1 °C | |
±0.002 pH | |
USB, RS-232 | |
pH con opzioni di impostazione di calibrazione, mV relativi (RmV), ORP e temperatura | |
0.1, 0.01, 0.001 pH | |
±2000.0 mV | |
1 - 5 | |
Da 22.0 °F a 221.0 °F | |
Manuale o automatica con sonda di temperatura ATC | |
Schermo LCD grafico con retroilluminazione | |
La memoria non volatile conserva i dati registrati, i registri di calibrazione e le impostazioni dell'apparecchio | |
Registrazione automatica dei dati con Auto-Read e modalità Timed measure; registrazione manuale dei | |
BNC (elettrodo pH o ORP), spinotto singolo (elettrodo di riferimento), MiniDIN a 8 pin (sonda di temperatura), input agitatore (sonda agitatore) | |
IP-54 | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9.5 pollici x 7.1 pollici x 4.3 pollici) | |
2 libbre | |
Completo di tasti funzione specifici dei menu e tasti a doppia funzione scorrimento/scelta rapida | |
Misuratore da banco di pH/ mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A211 | |
Elettrodo pH, elettrodo ORP, elettrodo di riferimento con semicella, sonda di temperatura ATC, sonda dell'agitatore (comprende elettrodo 8302BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC) | |
±2000.0 mV | |
7.000 pH | |
Da 41 °F a 113 °F (temperatura ambiente) | |
1 | |
800 ore |
pH metro Star A211, elettrodo 8302BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC in vetro, kit con tampone pH e soluzioni 810199 ROSS, porta-elettrodo, alimentatore universale, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea, cavo di interfaccia computer e c | |
±0.2 mV o ±0.05% della lettura a seconda di quale sia il valore maggiore | |
Invia dati singoli, intervalli di dati o tutti i dati alla stampante o al computer | |
pH, mV, mV relativi (RmV) o ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
Da -2.000 a 20.000 pH | |
±2000.0 mV | |
0.1 mV | |
Da -5.0 ° a 105.0 ° C, da 22.0 ° a 221.0 °F | |
0.1 °C, 0.1 °F | |
Calibrazione offset della temperatura a 1 punto | |
Sì, selezionabile | |
2000 con indicazione di data e ora | |
Allarme di limite alto/basso, allarme di richiesta calibrazione | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adattatore universale di alimentazione 50-60 Hz, 100-240 V CA (Cat. N. 1010003) | |
0.9 kg | |
3 anni di garanzia del misuratore | |
10 per canale con protezione mediante password | |
Adattatore universale CA (incluso) o 4 batterie AA (vendute separatamente) | |
Inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e cinese; portoghese e coreano sono disponibili con l'aggiornamento del software | |
Da 5 a 85%, senza condensa | |
Possibile selezione di stabilità, rapida, media, lenta o Smart; possibile esclusione del calcolo della media o dell'impostazione Automatic Smart averaging | |
Da 5 ° a 45 ° C (temperatura ambiente) | |
Quattro AA (vendute separatamente) |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now