Learn More
Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11321598
Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321598
100 mL
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Codice prodotto. 11321598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010994.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acetic acid is used as a solvent for purification and production of many chemical compounds eg., vinyl acetate monomer. It is a significant chemical reagent and is mainly used in the production of cellulose acetate for photographic film, polyvinyl acetate for wood glue, synthetic fibers and fabrics. It is used as a descaling agent in households. As a food additive, it finds application as a condiment, in the pickling of vegetables and other foods and is also an acidity regulator. In analytical chemistry, for the estimation of weakly alkaline substances such as organic amides, glacial acetic acid is used. Acetic acid is used as antimicrobial preservative or acidulates in a variety of food products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic Acid, glacial
Nota nome Glacial
Punto di fusione 16.6°C
Punti di ebollizione 118.1°C
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2789
Indice di Merck 14,55
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Peso formulazione 60.05
Percent Purity 99.9985%
Densità 1.049
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3721
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX21K040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Numero di lottoX21K041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Numero di lottoZ01J007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2024 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Numero di lottoZ01I038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Numero di lottoX26H007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Titolo del prodotto
Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >