Learn More
Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Acetic acid is used as a solvent for purification and production of many chemical compounds eg., vinyl acetate monomer. It is a significant chemical reagent and is mainly used in the production of cellulose acetate for photographic film, polyvinyl acetate for wood glue, synthetic fibers and fabrics. It is used as a descaling agent in households. As a food additive, it finds application as a condiment, in the pickling of vegetables and other foods and is also an acidity regulator. In analytical chemistry, for the estimation of weakly alkaline substances such as organic amides, glacial acetic acid is used. Acetic acid is used as antimicrobial preservative or acidulates in a variety of food products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetic acid |
Nota nome | Glacial |
pH | 2.5 |
Punto di fusione | 16.6°C |
Punti di ebollizione | 118.1°C |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero UN | UN2789 |
Indice di Merck | 14,55 |
Informazioni di solubilità | Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide. |
Peso formulazione | 60.05 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
X21K040 | Certificato di analisi | 05/11/2024 | 010994.AP,010994.AC,010994.AE |
X21K041 | Certificato di analisi | 05/11/2024 | 010994.AP,010994.AC,010994.AE |
Z01J007 | Certificato di analisi | 30/01/2024 | 010994.AP,010994.AC,010994.AE |
Z01I038 | Certificato di analisi | 05/01/2023 | 010994.AP,010994.AC,010994.AE |
X26H007 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 010994.AP,010994.AC,010994.AE |
Sicurezza e movimentazione
- Acetic acid, glacial
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%