Learn More
Acetone, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10285940
Acetone, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10285940
25 L, Tanica in plastica
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Tanica in plastica
Codice prodotto. 10285940
Marca: Thermo Scientific Acros 177170250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >4°C
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Tanica in plastica
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3585
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Numero UN 1090; Colorless
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Acqua 0.5% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Indice di Merck 15, 65
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2522615 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Numero di lotto2421228 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Numero di lotto2419153 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Numero di lotto2524360 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Numero di lotto2405502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Titolo del prodotto
Acetone, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >