Learn More
Acetone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
24.05€ - 605.00€
Specifica
CAS 67-64-1
Colore Colorless
Peso formulazione 58.08g/mol
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPaS at 20°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11443733
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/08
500 mL Amber glass bottle
24.05€
500mL
10266481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/15
1 L Amber glass bottle
61.20€
1L
10314930
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/17
2.5 L Amber glass bottle
52.05€
2.50L
11453483
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/PC17
2.5 L HDPE plastic bottle
36.40€
2.50L
10304930
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/PB17
2.5 L Plastic Coated Glass bottle
95.30€
2.50L
10580521
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/21
5 L HDPE Plastic Bottle
145.00€
5L
10244202
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/PC21
5 L HDPE plastic bottle
71.80€
5L
10362459
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/FP21
5 L Plastic container
88.40€
5L
10711934
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/PC24
10 L Plastic container
226.00€
10L
10273750
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/25
25 L Metal can
605.00€
25L
11984811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0560/PC25
25 L Plastic container
413.00€
25L
Specifica
67-64-1
58.08g/mol
0.32 mPaS at 20°C
7
56°C
Colorless
247mbar at 20°C
2
-95°C
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.