Learn More
Acetonitrile, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal™, package of 4x25ML bottles, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 12317103
Acetonitrile, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal™, package of 4x25ML bottles, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12317103
4 x 25 mL, Flacone in vetro AcroSeal™
Click to view available options
Quantità:
4 x 25 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Codice prodotto. 12317103
Marca: Thermo Scientific Acros 448391000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46.0°C
CAS 75-05-8
Colore Colorless
Densità 0.7810g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C
Quantità 4 x 25 mL
Punto d'infiammabilità 2°C
Identificazione Pass Test
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3430 to 1.3450
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Gravità specifica 0.781
Formula molecolare C2H3N
Formula lineare CH3CN
Numero MDL MFCD00001878
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Acqua 0.001% Max. (Coulometric)
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Peso formulazione 41.05
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrasecco
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2534022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/04/2025 Catalog Number448391000
Numero di lotto2524004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2025 Catalog Number448391000
Numero di lotto2411905 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number448391000
Numero di lotto2410974 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number448391000
Numero di lotto2406589 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number448391000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Acetonitrile, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal™, package of 4x25ML bottles, Thermo Scientific Chemicals >