Learn More
Acetonitrile, 99.9+%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10193051
Acetonitrile, 99.9+%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10193051
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 10193051
Marca: Thermo Scientific Acros 326811000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acetonitrile, >-99.9%, C2H3N, CAS Number-75-05-8, methylkyanid, methane, cyano, methyl cyanide, mecn, methanecarbonitrile, ethanenitrile, ethyl nitrile, cyanure de methyl, cyanomethane, acetonitrile, 100mL, 0.002 % max., Vapor Pressure: 97mbar at 20 deg.C, 99.9+%, 02, 183, 81.0 deg.C to 82.0 deg.C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46.0°C
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 0.7810g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3430 to 1.3450
Intervallo percentuale saggio 99.9+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Gravità specifica 0.781
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Acqua 0.001% Max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Indice di Merck 15, 69
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Peso formulazione 41.05
Percent Purity ≥99.9%
Grado Ultrasecco
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2534022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/04/2025 Catalog Number32681/UCB,326815000,32681206143RSSLT1000,326815001,326810000,326810025,326811000,326810010
Numero di lotto2400165 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
Numero di lotto2401583 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
Numero di lotto2498940 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
Numero di lotto2418065 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile
Titolo del prodotto
Acetonitrile, 99.9+%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >