Learn More
Acetonitrile, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Punto di fusione | -46.0°C |
Informazioni di decomposizione | >500°C |
Densità | 0.7810g/mL |
Punti di ebollizione | 81.0°C to 82.0°C |
Quantità | 25 L |
Punto d'infiammabilità | 2°C |
Imballaggio | Plastic Drum |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.3430 to 1.3450 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525947 | Certificato di analisi | 12/02/2025 | 149520250,149520000,149520010,149520025,149520050 |
2525394 | Certificato di analisi | 10/02/2025 | 149520250,149520000,149520010,149520025,149520050 |
2401922 | Certificato di analisi | 03/02/2025 | 149520250,149520010,149520025,149520050 |
2405736 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 149520250,149520010,149520025,149520050 |
BS24/001 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 149520250,149520010,149520025,149520050 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Acetonitrile, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >